Learn More
3-Amino-5-bromo-1-metil-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435997 250 mg 250 miligramos
15415997 1 g 1 g
15425997 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15435997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33202.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1000018-06-3 | C8H8BrN3 | 226.077 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000018-06-3
Fórmula molecular C8H8BrN3
Peso molecular (g/mol) 226.077
Número MDL MFCD09864804
Clave InChI BKBSBRJIGMVBFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1-methyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-5-bromo-1-methyl-1h-indazole, acmc-2097ln, 5-bromo-1-methyl-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 26369215
Nombre IUPAC 5-bromo-1-metilindazol-3-amina
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.08
Porcentaje de pureza 97%