Learn More
Éster metílico del ácido 3-amino-5,6-dicloro-2-pirazinacarboxílico, TRC
Código de producto. 30326780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326780 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30326780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60477010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
CAS 1458-18-0
Fórmula molecular C6 H5 Cl2 N3 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester (7CI,8CI,9CI), 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
SMILES COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
Nombre IUPAC metil 3-amino-5,6-dicloropirazina-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 222.029
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.9759