Learn More
3-Amino-5-[4-(morfolin-4-ilmetil)fenil]tiofeno-2-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-5-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 494772-87-1 |
| Fórmula molecular | C16H19N3O2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-5-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-2-thiophenecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O2S/c17-13-9-14(22-15(13)16(18)20)12-3-1-11(2-4-12)10-19-5-7-21-8-6-19/h1-4,9H,5-8,10,17H2,(H2,18,20) |
| SMILES | C1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C(=O)N)S2)N)CN3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | 3-amino-5-[4-(morfolin-4-ilmetil)fenil]tiofeno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 317.41 |