Learn More
Ácido 3-amino-5-[(2-hidroxietil)carbamoil]-2,4,6-triyodobenzoico, Mikromol
Código de producto. 30463530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463530 25 mg
1 options
Código de producto. 30463530 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3588.010025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-amino-5-[(2-hidroxietil)carbamoil]-2,4,6-triyodobenzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid
CAS 22871-58-5
Nombres de analitos o componentes 3-amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 I3 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Amino-2,4,6-triiodo-3-[N-(2-hydroxyethyl)aminocarbonyl]benzoic acid, 3-Amino-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid, Isophthalamic acid, 5-amino-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodo- (8CI), 2,4,6-Triiodo-3-(N-hydroxyethylcarbamoyl)-5-aminobenzoic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodo-(N-β-hydroxyethyl)isophthalic acid monoamide, Ioxaglic acid EP impurity A, Ioxilan Related Compound A, Ioxaglic Acid Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9I3N2O4/c11-5-3(9(17)15-1-2-16)6(12)8(14)7(13)4(5)10(18)19/h16H,1-2,14H2,(H,15,17)(H,18,19)
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NCCO)c1I
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-5-(2-hidroxietilcarbamoil)-2,4,6-triyodobenzoico
Peso molecular (g/mol) 601.9
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 601.7696 g/mol