Learn More
3-Amino-5-(2-furil)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372587 250 mg 250 miligramos
11362587 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11721.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 96799-02-9 | C7H7N3O | 149.153 g/mol
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-amino-5-(2-furil)-1H-pirazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96799-02-9
Fórmula molecular C7H7N3O
Peso molecular (g/mol) 149.153
Número MDL MFCD00082696
Clave InChI XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amine
PubChem CID 523183
Nombre IUPAC 5-(furan-2-il)-1H-pirazol-3-amina
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4399373
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 97%