Learn More
Clorhidrato de ácido 3-amino-4-propoxibenzoico, Mikromol™
Código de producto. 30461694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461694 4 x 25 mg -
17954156 100 mg 100 miligramos
17944156 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461694 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0404.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ácido 3-amino-4-propoxibenzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-propoxybenzoic Acid Hydrochloride
CAS 59691-14-4
Nombres de analitos o componentes 3-Amino-4-propoxybenzoic Acid Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Amino-4-propoxybenzoic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO3.ClH/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11;/h3-4,6H,2,5,11H2,1H3,(H,12,13);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-propoxibenzoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 231.68
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0662 g/mol