Learn More
Ácido 3-amino-4-propoxi-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-amino-4-propoxy-Benzoic acid |
| CAS | 59691-15-5 |
| Fórmula molecular | C10H13NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-4-propoxybenzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11/h3-4,6H,2,5,11H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-amino-4-propoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 195.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0895 |