Learn More
Ácido 3-amino-4-fenil-5-(trifluorometilo)tiofeno-2-carboxílico, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10163672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10163672 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10163672 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03132DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 849066-52-0
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H8F3NO2S
Número MDL MFCD00115029
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl
Clave InChI BPFFXVCOJJGNQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(SC(=C1C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-fenil-5-(trifluorometilo)tiofeno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 287.26
PubChem CID 2740235
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.26
Porcentaje de pureza 95%