Learn More
3-Amino-4-fenil-1H-pirazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415650 1 g 1 g
11425650 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415650 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25895.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5591-70-8 | C9H9N3 | 159.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5591-70-8
Fórmula molecular C9H9N3
Peso molecular (g/mol) 159.192
Número MDL MFCD01693715
Clave InChI QEHKQNYBBLCFIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-phenylpyrazole, 3-amino-4-phenyl-1h-pyrazole, 4-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, usaf el-34, 3-amino-4-phenyl pyrazole, 4-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 4-phenyl-9ci, 4-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 3-amino-4-phenyl
PubChem CID 79703
Nombre IUPAC 4-fenil-1H-pirazol-5-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(NN=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 170°C to 173°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole