Learn More
Ácido 3-amino-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3-amino-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desbutyl Bumetanide |
| CAS | 28328-54-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Desbutyl Bumetanide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H12 N2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bumetanide Imp. B (EP), Bumetanide USP Related Compound A, Bumetanide USP RC A, Benzoic acid, 3-amino-5-(aminosulfonyl)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide, PF 1578, Bumetanide Related Compound A, Bumetanide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19) |
| SMILES | Nc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-amino-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico |
| Mostrar más |