Learn More
Ácido 3-amino-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Product Code. 17932756
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17932756 25 mg 25 miligramos
17972856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17932756 Supplier Mikromol Supplier No. MM1290.020025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-amino-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Desbutyl Bumetanide
CAS 28328-54-3
Nombres de analitos o componentes Desbutyl Bumetanide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H12 N2 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bumetanide Imp. B (EP), Bumetanide USP Related Compound A, Bumetanide USP RC A, Benzoic acid, 3-amino-5-(aminosulfonyl)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide, PF 1578, Bumetanide Related Compound A, Bumetanide Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19)
SMILES Nc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 308.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0467 g/mol
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.