Learn More
Ácido 3-amino-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Description
Ácido 3-amino-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Desbutyl Bumetanide |
| CAS | 28328-54-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Desbutyl Bumetanide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H12 N2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bumetanide Imp. B (EP), Bumetanide USP Related Compound A, Bumetanide USP RC A, Benzoic acid, 3-amino-5-(aminosulfonyl)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide, PF 1578, Bumetanide Related Compound A, Bumetanide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19) |
| SMILES | Nc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-amino-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?