Learn More
3-Amino-4-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-4-methylpyridine |
| Punto de fusión | 102°C to 106°C |
| Punto de ebullición | 254°C |
| Olor | Unpleasant |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 107792 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.14 |
| Porcentaje de pureza | 98% |