Learn More
3-Amino-4-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10460768 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10460768 25 g Frasco de vidrio 25 g
10196337 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10460768 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429860250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3430-27-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3430-27-1
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00128871
Clave InChI IBKMZYWDWWIWEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-methylpyridine, 3-amino-4-picoline, 3-pyridinamine, 4-methyl, 4-methyl-3-pyridinamine, 4-methyl-pyridin-3-ylamine, unii-9hn55rq07b, 4-methyl-3-pyridylamine, 4-methylpyridine-3-amine, 3-amino-4-methyl pyridine, 3-amino-4-methylpyridine 3-amino-4-picoline
PubChem CID 137935
Nombre IUPAC 4-metilpiridin-3-amina
SMILES CC1=C(C=NC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylpyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101.0°C to 102.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-4-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.