Learn More
Ácido 3-amino-4-metilfenilborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15394988 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15394988 1 g 1 g
15304998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15394988 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455180010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 22237-12-3
Fórmula molecular C7H11BClNO2
Peso molecular (g/mol) 187.43
Número MDL MFCD01632201
Clave InChI BKFDOPYYSBQWIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-amino-4-methylbenzeneboronic acid, 3-amino-4-methyl-phenyl boronic acid, 3-amino-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-amino-4-methylphenyl, acmc-20agxu, pubchem1745, 3-amino-4-methylphenylboranic acid, 3-amino4methyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2737803
SMILES Cl.CC1=CC=C(C=C1N)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Punto de fusión 250.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC clorhidrato de ácido (3-amino-4-metilfenil)borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.98
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación