Learn More
3-Amino-4-methylpentanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16479356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16479356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012708
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 3-Amino-4-methylpentanoic acid is a beta amino acid and positional isomer of L-leucine which is naturally produced in humans via the metabolism of L-leucine by the enzyme leucine 2,3-aminomutase.
3-Amino-4-methylpentanoic acid is a beta amino acid and positional isomer of L-leucine which is naturally produced in humans via the metabolism of L-leucine by the enzyme leucine 2,3-aminomutase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylpentanoic acid
CAS 5699-54-7
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13NO2
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (7.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC(C)C(N)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 131.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism