Learn More
3-Amino-4-metilbifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463817 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15463817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28265.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylbiphenyl
CAS 80938-67-6
Fórmula molecular C13H13N
Número MDL MFCD00270126
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 5-phenyl-o-toluidine, 3-amino-4-methylbiphenyl, 4-methyl-1,1'-biphenyl-3-amine, 2-methyl-5-phenylphenylamine, 1,1'-biphenyl-3-amine, 4-methyl, 4-methylbiphenyl-3-amine, 2-methyl-5-phenyl-aniline
Clave InChI YLKSTPDTTKOSIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1N)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-metil-5-fenilanilina
Peso molecular (g/mol) 183.25
PubChem CID 149880
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.26
Porcentaje de pureza 98%