Learn More
Ácido 3-amino-4-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30134396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134396 250 g 250 g
30136929 100 g 100 g
17990995 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA614090250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2458-12-0
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Sinónimo Benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, p-Toluic acid, 3-amino- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-4-methylbenzoic acid, 2-Toluidine-4-carboxylic acid, 4-Methyl-3-aminobenzoic acid, NSC 127033, NSC 597, 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-metilbenzoico
SMILES Cc1ccc(cc1N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633