Learn More
Ácido 3-amino-4-metilbenzoico, Mikromol™
Código de producto. 17930886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17930886 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17930886 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3374.170025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-amino-4-metilbenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
CAS 2458-12-0
Nombres de analitos o componentes 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 151.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151,0633 g/mol