Learn More
Ácido 3-amino-4-metilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10783003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10783003 5 g Frasco de vidrio 5 g
10050640 250 g Glass bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10783003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103980050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2458-12-0
Número MDL MFCD00007742
Clave InChI XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl, 3-amino-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-9ci, pubchem8194, 3-amino-4-toluic acid, rarechem al bo 1039, h-3 atl 4-oh, h-3 abz 4-me-oh
PubChem CID 75568
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylbenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164.0°C to 168.0°C
Color De gris a rosa
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9NO2
Fórmula lineal H2NC6H3(CH3)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 487
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-4-methylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.