Learn More
Ácido 3-amino-4-metilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470553 25 g 25 g
11460553 5 g 5 g
11480553 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470553 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12674.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2458-12-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
3-Amino-4-methylbenzoic acid, is a raw material used in synthesis. It is also used as an organic intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-amino-4-metilbenzoico es una materia prima que se utiliza en la síntesis. También se utiliza como intermediario orgánico e intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable bajo temperatura y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2458-12-0
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00007742
Clave InChI XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl, 3-amino-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-9ci, pubchem8194, 3-amino-4-toluic acid, rarechem al bo 1039, h-3 atl 4-oh, h-3 abz 4-me-oh
PubChem CID 75568
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 164°C to 168°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2082449
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 99%