Learn More
Ácido 3-amino-4-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11388636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388636 1 g 1 g
11398636 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17695.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22237-12-3
Fórmula molecular C7H11BClNO2
Peso molecular (g/mol) 187.43
Número MDL MFCD01632201
Clave InChI BKFDOPYYSBQWIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-amino-4-methylbenzeneboronic acid, 3-amino-4-methyl-phenyl boronic acid, 3-amino-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-amino-4-methylphenyl, acmc-20agxu, pubchem1745, 3-amino-4-methylphenylboranic acid, 3-amino4methyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2737803
Nombre IUPAC ácido (3-amino-4-metilfenil)borónico
SMILES Cl.CC1=CC=C(C=C1N)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼250°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.98
Porcentaje de pureza 98%