Learn More
3-Amino-4-metilbenzamida, TRC
Código de producto. 30137687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137687 25 g 25 g
30003297 2.5 g 2.50 g
30011579 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61467325G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19406-86-1
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Sinónimo Benzamide, 3-amino-4-methyl- (9CI, ACI), 3-Amino-4-methylbenzamide (ACI), p-Toluamide, 3-amino- (8CI), M 60
Nombre IUPAC 3-amino-4-metilbenzamida
SMILES Cc1ccc(cc1N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylbenzamide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0793