Learn More
3-Amino-4-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11407056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407056 5 g 5 g
11417056 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11407056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25367.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19406-86-1
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD00035936
Clave InChI VYBKAZXQKUFAHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 3-amino-4-methyl, 3-amino-p-toluamide, 3-amino-4-methyl-benzamide, unii-51vb4677ff, atad, acmc-1c8qe, dsstox_cid_24407, dsstox_rid_80206, 3-amino-4-methyl benzamide, 3-azanyl-4-methyl-benzamide
PubChem CID 88043
Nombre IUPAC 3-amino-4-metilbenzamida
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylbenzamide
Punto de fusión 127°C to 131°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%