Learn More
Ácido 3-amino-4-metoxibenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459127 25 g 25 g
11449127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20669.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2840-26-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en la síntesis orgánica, en productos farmacéuticos, en agroquímicos y en colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2840-26-8
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00002521
Clave InChI FDGAEAYZQQCBRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-p-anisic acid, p-anisic acid, 3-amino, 3-amino-4-methoxy-benzoic acid, 3-amino-4-anisic acid, 3-amino-4-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methoxy, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova, 3-amino-4-methoxybenzoic, 5-carboxy-2-methoxyaniline, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova czech
PubChem CID 17823
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-4metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 208°C to 210°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza ≥98%