Learn More
3-Amino-4-metoxibenzaniluro, TRC
Código de producto. 30135676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135676 5 g 5 g
30135649 10 g 10 g
30011788 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA2947505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-35-4
Fórmula molecular C14H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 242.27
Sinónimo 3-Amino-4-methoxy-N-phenylbenzamide, 1-Amino-2-methoxybenzene-5-carboxylic Acid Phenylamide, 3-Amino-4-methoxy-N-phenylbenzoic Acid Amide, 3-Amino-4-methoxybenzanilide, 3-Amino-p-anisanilide, M 40, M 40 (pigment), N-Phenyl-3-amino-4-methoxybenzenecarboxamide, NSC 50647;
Nombre IUPAC 3-Amino-4-metoxi-N-fenilbenzamida
SMILES COc1ccc(cc1N)C(=O)Nc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methoxybenzanilide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O2/c1-18-13-8-7-10(9-12(13)15)14(17)16-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1055