Learn More
3-Amino-4-metoxibenzanilida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429456 50 g 50 g
11419456 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19168.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-35-4
Fórmula molecular C14H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 242.278
Número MDL MFCD00017166
Clave InChI LHMQDVIHBXWNII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-methoxybenzanilide, 3-amino-p-anisanilide, benzamide, 3-amino-4-methoxy-n-phenyl, 3-amino-4-methoxy benzanilide, benzanilide, 3-amino-4-methoxy, p-anisanilide, 3-amino, unii-v5y646aw8s, amba, 3-amino-4-methoxy-n-phenyl-benzamide, 3-amino-4-methoxyphenyl-n-benzamide
PubChem CID 8426
Nombre IUPAC 3-Amino-4-metoxi-N-fenilbenzamida
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methoxybenzanilide
Punto de fusión 154°C to 156°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Porcentaje de pureza 98%