Learn More
3-Amino-4-metoxibenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11411678 25 g 25 g
11401678 5 g 5 g
11421678 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13942.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17481-27-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17481-27-5
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00017132
Clave InChI INCJNDAQNPWMPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-p-anisamide, 3-amino-4-methoxy-benzamide, 3-amino-4-methoxy benzamide, acmc-209e8v, 5-amino-4-methoxybenzamide, cambridge id 5306680, ksc495o3j, incjndaqnpwmpz-uhfffaoysa
PubChem CID 87135
Nombre IUPAC 3-amino-4-metoxibenzamida
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methoxybenzamide
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%