Learn More
3-Amino-4-metoxibenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401678 5 g 5 g
11411678 25 g 25 g
11421678 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11401678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13942.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 17481-27-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17481-27-5
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00017132
Clave InChI INCJNDAQNPWMPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-p-anisamide, 3-amino-4-methoxy-benzamide, 3-amino-4-methoxy benzamide, acmc-209e8v, 5-amino-4-methoxybenzamide, cambridge id 5306680, ksc495o3j, incjndaqnpwmpz-uhfffaoysa
PubChem CID 87135
Nombre IUPAC 3-amino-4-metoxibenzamida
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methoxybenzamide
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.