Learn More
3-Amino-4-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13575030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13575030 1 g 1 g
13585030 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13575030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448840010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105752-11-2 | C5H5IN2 | 220.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105752-11-2
Fórmula molecular C5H5IN2
Peso molecular (g/mol) 220.01
Número MDL MFCD04971334
Clave InChI ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-iodopyridine, 4-iodo-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 4-iodo, 4-iodo-3-pyridinamine, 3-amine-4-iodopyridine, pubchem6681, 4-iodo-3-pyridylamine, 4-iodo-3-aminopyridine, 4-iodo-3-pyridinylamine, 4-iodopyridin-3-ylamine
PubChem CID 819132
Nombre IUPAC 4-yodopiridina-3-amina
SMILES NC1=CN=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-iodopyridine
Punto de fusión 65°C to 70°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-4-iodopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención||Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.