Learn More
3-amino-4-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454390 1 g 1 g
11464390 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454390 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50023.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 105752-11-2 | C5H5IN2 | 220.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105752-11-2
Fórmula molecular C5H5IN2
Peso molecular (g/mol) 220.01
Número MDL MFCD04971334
Clave InChI ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-iodopyridine, 4-iodo-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 4-iodo, 4-iodo-3-pyridinamine, 3-amine-4-iodopyridine, pubchem6681, 4-iodo-3-pyridylamine, 4-iodo-3-aminopyridine, 4-iodo-3-pyridinylamine, 4-iodopyridin-3-ylamine
PubChem CID 819132
Nombre IUPAC 4-yodopiridina-3-amina
SMILES NC1=CN=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-iodopyridine
Punto de fusión 55°C to 68°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 98%