Learn More
3-Amino-4-iodo-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996221 1 g 1 g
11916231 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444520010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 81542-51-0 | C3H4IN3 | 208.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81542-51-0
Fórmula molecular C3H4IN3
Peso molecular (g/mol) 208.99
Clave InChI CPVCVVMJPIOKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-iodo-1h-pyrazole, 4-iodo-2h-pyrazol-3-amine, 4-iodo-3-aminopyrazole, 3-amino-4-iodo-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 4-iodo
PubChem CID 12831626
Nombre IUPAC 4-yodo-1H-pirazol-5-amina
SMILES C1=NNC(=C1I)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
Punto de fusión 143°C to 146°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.99
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.