Learn More
3-Amino-4-yodo-1H-indazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10199359 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10199359 5 g 5 g
10311730 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10199359 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435750050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
CAS 599191-73-8
Fórmula molecular C7H6IN3
Peso molecular (g/mol) 259.05
Número MDL MFCD03426697
Clave InChI OEQIVIYSUJXCFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino-4-iodo-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-iodo, 3-amino-4-iodoindazole, 4-iodo-1h-indazol-amine, ksc268o0n, 4-iodo-1h-indazole-3-amine, 4-iodo-1h-indazole-3-ylamine, 3-amino-4-iodo-indazole
PubChem CID 4057787
Nombre IUPAC 4-yodo-1H-indazol-3-amina
SMILES NC1=NNC2=CC=CC(I)=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-iodo-1H-indazole
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150.0°C to 152.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.05
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación