Learn More
3-Amino-4-hidroxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406737 250 mg 250 miligramos
15486727 1 g 1 g
15496727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15406737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33856.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 14543-43-2 | C7H6N2O | 134.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14543-43-2
Fórmula molecular C7H6N2O
Peso molecular (g/mol) 134.138
Número MDL MFCD00234273
Clave InChI ZEWCASRNRWXXSO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 271258
Nombre IUPAC 3-amino-4-hidroxibenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Punto de fusión 151°C to 153°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-amino-4-cyanophenol, 2-amino-4-cyano-phenol, benzonitrile, 3-amino-4-hydroxy, 3-amino-4-hydroxybenzenecarbonitrile, 5-cyano-2-hydroxyaniline, acmc-209cv1, 3-amino-4-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile,3-amino-4-hydroxy, 5-cyano-2-hydroxy-aniline
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza 97%