Learn More
Ácido 3-amino-4-hidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30342280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342280 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30342280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA634815500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1571-72-8
Fórmula molecular C7 H7 N O3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(ccc1O)C(=O)O
Nombre IUPAC 3-amino-4-hydroxybenzoic acid
Peso molecular (g/mol) 153.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426