Learn More
Ácido 3-amino-4-hidroxibencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-4-hydroxybenzeneacetic Acid |
| CAS | 38196-08-6 |
| Fórmula molecular | C8H9NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-4-hydroxyphenylacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4,9H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1cc(CC(=O)O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-amino-4-hidroxifenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |