Learn More
Hidrato de ácido 3-amino-4-hidroxi-5-nitrobenceno-1-sulfónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10566015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10566015 5 g 5 g
10775473 10 g 10 g
11356935 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10566015 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01747DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 175278-60-1
Fórmula molecular C6H8N2O7S
Peso molecular (g/mol) 252.197
Clave InChI HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1
PubChem CID 5712259
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-hidroxi-5-nitrobencenesulfónico;hidrato
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.21
Porcentaje de pureza 97%