Learn More
Ácido 3-amino-4-fluorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11956121 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11956121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445290010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
CAS 873566-75-7
Punto de fusión 226°C to 232°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H7BFNO2
Número MDL MFCD03092925
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-amino-4-fluorophenyl boronic acid, 3-amino-4-fluorobenzeneboronic acid, 5-borono-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-amino-4-fluorophenyl, boronic acid,b-3-amino-4-fluorophenyl, hydrochloride, pubchem1743, acmc-209qjr, 3-amino-4-fluoro phenylboronic acid
Clave InChI SYBMNJPUZMUPGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (3-amino-4-fluorofenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 154.94
PubChem CID 21954814
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.