Learn More
3-Amino-4-etil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429768 5 g 5 g
15439768 250 mg 250 miligramos
15419768 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63199.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 43024-15-3 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole is employed as a intermediate for chemical research and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El3-amino-4-etil-1H-pirazol se emplea como intermediario para la investigación química y farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43024-15-3
Fórmula molecular C5H9N3
Peso molecular (g/mol) 111.15
Número MDL MFCD06797570
Clave InChI RDCODVKTTJWFAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-ethylpyrazole, 3-amino-4-ethyl-1h-pyrazole, 4-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-ethyl pyrazole, 4-ethyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 4-ethyl
PubChem CID 11789157
Nombre IUPAC 4-etilo-1H-pirazol-5-amina
SMILES CCC1=C(N)NN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido