Learn More
3-Amino-4-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425287 250 mg 250 miligramos
15415287 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32550.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78790-79-1
Fórmula molecular C6H5N3
Peso molecular (g/mol) 119.13
Número MDL MFCD04035596
Clave InChI PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6t
PubChem CID 10678219
Nombre IUPAC 3-aminopyridine-4-carbonitrile
SMILES NC1=C(C=CN=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-cyanopyridine
Punto de fusión 135°C to 138°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza 97%