Learn More
3-amino-4-cianopirazol, TRC
Código de producto. 30312966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312966 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30312966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA603520250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-cyanopyrazole
CAS 16617-46-2
Fórmula molecular C4 H4 N4
Cantidad 250 g
Sinónimo Allopurinol Nitrile Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3-2-7-8-4(3)6/h2H,(H3,6,7,8)
SMILES Nc1n[nH]cc1C#N
Nombre IUPAC 3-amino-1H-pirazol-4-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 108.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0436