Learn More
Ácido 3-amino-4-clorobenzoico, TRC
Código de producto. 30325905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325905 10 g 10 g
30311559 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30325905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61774510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 2840-28-0
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-clorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 171.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0087