Learn More
Ácido 3-amino-4-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15750839 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15750839 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15750839 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219305000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
CAS 2840-28-0
Punto de fusión 214.0°C to 218.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Fórmula lineal H2NC6H3(Cl)CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 14,412
Sinónimo benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
Clave InChI DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-clorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 171.58
PubChem CID 76092
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%