Learn More
3-Amino-4-clorobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490878 5 g 5 g
11400888 25 g 25 g
11410888 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25294.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19694-10-1 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19694-10-1
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 170.60
Número MDL MFCD00035785
Clave InChI QHMDKGRWJVOUFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88200
Nombre IUPAC 3-amino-4-clorobenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-chlorobenzamide
Punto de fusión 164°C to 166°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-amino-4-chloro-benzamide, benzamide, 3-amino-4-chloro, fast red base db-30, acmc-209f0q, 3-amino-4-chloro benzamide, benzamide,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-benzamide, 3-amino-4-chlorobenzamide, 3-amino-4-chlorobenzoic acidamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%