Learn More
3-Amino-4-cloro-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447077 250 mg 250 miligramos
15427077 1 g 1 g
15437077 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15447077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34143.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20925-60-4 | C7H6ClN3 | 167.596 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20925-60-4
Fórmula molecular C7H6ClN3
Peso molecular (g/mol) 167.596
Número MDL MFCD00663139
Clave InChI QPLXQNVPEHUPTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-chloro, 3-amino-4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-amine, 4-chloro-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 313444
Nombre IUPAC 4-cloro-1H-indazol-3-amina
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=NN2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Punto de fusión 157°C to 159°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 97%