Learn More
Ácido 3-amino-4-(carboximetil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-4-(carboxymethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1373232-85-9 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Nintedanib Impurity 52 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c10-7-3-6(9(13)14)2-1-5(7)4-8(11)12/h1-3H,4,10H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | Nc1cc(ccc1CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-amino-4-(carboximetil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 195.172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.053 |