Learn More
3-Amino-4-carbetoxipirazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10050580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10050580 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10050580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103310050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6994-25-8 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-carbethoxypyrazole
Nombre de nota 99%
CAS 6994-25-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 103.0°C to 107.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H9N3O2
Número MDL MFCD00005238
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylate, 3-amino-4-carbethoxypyrazole, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-4-ethoxycarbonylpyrazole, unii-9gy5ha1gaa, 3-amino-4-carbethoxypyrazol, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester
Clave InChI YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)N
Nombre IUPAC etil 5-amino-1H-pirazol-4-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 155.16
PubChem CID 81472
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino