Learn More
Hemisulfato de 3-amino-4-carbamoilpirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulfate |
| CAS | 27511-79-1 |
| Fórmula molecular | 2 C4 H6 N4 O . H2 O4 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, Allopurinol Imp. A (EP) as Hemisulphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | NC(=O)c1cn[nH]c1N.NC(=O)c2cn[nH]c2N.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1H-pirazol-4-carboxamida; ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 350.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.0757 |