Learn More
Ácido 3-amino-4-bromobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15467108 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15467108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60627.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-bromobenzoic acid
CAS 2840-29-1
Punto de fusión 226°C to 230°C
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Número MDL MFCD00579106
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-amino-4-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-4-bromo, 3-amino-4-bromobenzoicacid, acmc-1cpid, 4-brom-3-aminobenzoesaure, ksc494k6h, 3-amino-4-bromobenzoic acid, 3-amino-4-bromo benzoic acid
Clave InChI TZFJADFQEBASQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Br
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-bromobenzoico
Peso molecular (g/mol) 216.034
PubChem CID 3418752
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 97%