Learn More
3-Amino-4-bromo-5-fenilpirazol, TRC
Código de producto. 30327820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327820 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30327820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6018352.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-bromo-5-phenylpyrazole
CAS 2845-78-5
Fórmula molecular C9 H8 Br N3
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8BrN3/c10-7-8(12-13-9(7)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,11,12,13)
SMILES Nc1[nH]nc(c1Br)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-bromo-3-fenil-1H-pirazol-5-amina
Peso molecular (g/mol) 238.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.9902