Learn More
3-Amino-4-bromo-5-fenil-1H-pirazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473324 5 g 5 g
11463324 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473324 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10621.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2845-78-5 | C9H8BrN3 | 238.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2845-78-5
Fórmula molecular C9H8BrN3
Peso molecular (g/mol) 238.09
Número MDL MFCD00082666
Clave InChI QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
PubChem CID 594319
Nombre IUPAC 4-bromo-5-fenil-1H-pirazol-3-amina
SMILES NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 111°C to 117°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.09
Porcentaje de pureza 96%